Learn More
Abnova™ POLA2 Recombinant Protein
Código de producto. 16157612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16157612 10 μg 10 microgramos
16167612 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16157612
Marca: Abnova™ H00023649P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH01347
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 23649
Peso molecular 91.52
Nombre POLA2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MSASAQQLAEELQIFGLDCEEALIEKLVELCVQYGQNEEGMVGELIAFCTSTHKVGLTSEILNSFEHEFLSKRLSKARHSTCKDSGHAGARDIVSIQELIEVEEEEEILLNSYTTPSKGSQKRAISTPETPLTKRSVSTRSPHQLLSPSSFSPSATPSQKYNSRSNRGEVVTSFGLAQGVSWSGRGGAGNISLKVLGCPEALTGSYKSMFQKLPDIREVLTCKIEELGSELKEHYKIEAFTPLLAPAQEPVTLLGQIGCDSNGKLNNKSVILEGDREHSSGAQIPVDLSELKEYSLFPGQVVIMEGINTTGRKLVATKLYEGVPLPFYQPTEEDADFEQSMVLVACGPYTTSDSITYDPLLDLIAVINHDRPDVCILFGPFLDAKHEQVENCLLTSPFEDIFKQCLRTIIEGTRSSGSHLVFVPSLRDVHHEPVYPQPPFSYSDLSREDKKQVQFVSEPCSLSINGVIFGLTSTDLLFHLGAEEISSSSGTSDRFSRILKHILTQRSYYPLYPPQEDMAIDYESFYVYAQLPVTPDVLIIPSELRYFVKDVLGCVCVNPGRLTKGQVGGTFARLYLRRPAADGAERQSPCIAVQVVRI
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen FLJ21662/FLJ37250
Nombre común POLA2
Símbolo de gen POLA2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution