missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POGZ Antibody (PCRP-POGZ-1B2), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584185 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584185

Marca: Novus Biologicals NBP324195AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POGZ Monoclonal antibody specifically detects POGZ in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno POGZ
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-POGZ-1B2
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0461ZNF635, pogo transposable element with ZNF domain, putative protein product of Nbla00003, SUHW5MGC71543, Suppressor of hairy wing homolog 5, Zinc finger protein 280E, Zinc finger protein 635, ZNF280EZNF635m
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human POGZ protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.