missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podoplanin Antibody (PDPN/8875R), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076229 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18610934 100 μg 100 microgramos
18681784 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18610934

Marca: Novus Biologicals NBP323708100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Podoplanin Monoclonal antibody specifically detects Podoplanin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Podoplanin
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PDPN/8875R
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-150) of human Podoplanin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10630
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.