missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podoplanin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200047133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18421742 25 μL 25 microlitros
18787153 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18421742

Marca: Novus Biologicals NBP19021125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

Podoplanin Polyclonal specifically detects Podoplanin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Podoplanin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 36-KD, aggrus, Gp36, GP40, HT1A-1, hT1alpha-1, hT1alpha-2, lung type I cell membrane associated glycoprotein, lung type-I cell membrane-associated glycoprotein (T1A-2), OTS 8, OTS8, PA2.26 antigen, podoplanin, T1A, T1-alpha
Símbolos de los genes PDPN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RLPRVWEARAPSLSGAPAPTPPAPPPSRSSRLGLWPRCFLIFPQLRILLLGPQESNNSTGTMWKVSALLFVLGSASLWVLAEGASTGQPEDDTETTGLEGGVAMPGAEDDVVTPGTSEDRYKSGLTTLVATSVNS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10630
Especificidad de la prueba Specificity of human Podoplanin antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.