missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podocan Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18698140 0.02 mL 0.02 ml
18661651 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18698140

Marca: Novus Biologicals NBP2932380.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Podocan Polyclonal antibody specifically detects Podocan in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Podocan
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen PCAN, PODOCAN, podocan proteoglycan, SLRR5AMGC24995
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 67-210 of human PODN (NP_714914.2). LGPVLAVRAPGFGRSGGHSLSPEENEFAEEEPVLVLSPEEPGPGPAAVSCPRDCACSQEGVVDCGGIDLREFPGDLPEHTNHLSLQNNQLEKIYPEELSRLHRLETLNLQNNRLTSRGLPEKAFEHLTNLNYLYLANNKLTLAP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 127435
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.