missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Podocalyxin Like Antibody (222328), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30140654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30140654 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30140654

Marca: Novus Biologicals FAB1658CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Podocalyxin Like Monoclonal antibody specifically detects Podocalyxin Like in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Podocalyxin Like
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 222328
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Gp200MGC138240, PCLP1, PCLP-1, PCLPGCTM-2 antigen, PCpodocalyxin, podocalyxin-like, Podocalyxin-like protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Podocalyxin, Ser23-Arg427, Accession # AAB61574
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.