Learn More
Micronova™ Fundas de fregona de cabeza plana PocketMop™
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
MegaTex, poliamida no tejida
Microfibra, poliéster, nailon, interior de espuma de uretano, Poliéster, 20 % nylon, interior de espuma de uretano
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Poliéster texturizado, interior de espuma de uretano, 100 % poliéster texturizado
Polysorb, 100 % poliéster texturizado
Dimensiones:
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in)
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in)
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
Requires
Bastidor QPSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
Para uso en entornos controlados
Las fundas de fregona de cabeza plana PocketMop™ de Micronova se adaptan al adaptador SlimLine™ con giro de 360°, con posibilidad de bloqueo en 180° para una limpieza más controlada. Una variedad de opciones de tejidos proporciona una excelente absorbencia, limpieza eficaz y dispersión desinfectante para la limpieza especializada.
- Económicas, ligeras y fáciles de transportar
- Cabezal en ángulo para una cómoda aplicación del desinfectante o detergente
- Disponible en una gran variedad de longitudes para adaptarse al tamaño de la superficie, desde la limpieza del equipo hasta una gran sala de producción
- Disponibles en una gama de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfibra — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
- La junta giratoria gira 360 °, pero se puede bloquear en 180 ° para una limpieza más controlada
- Adecuadas para la producción farmacéutica, farmacias de compuestos, procesamiento de alimentos, nutracéuticos, hospitales y dispositivos médicos
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) |
| Tipo de producto | Mopa |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Mostrar más |