missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNUTS/PPP1R10 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18003424 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18003424 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18003424

Marca: Novus Biologicals NB100604

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PNUTS/PPP1R10 Polyclonal specifically detects PNUTS/PPP1R10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PNUTS/PPP1R10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1-10 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500- 1:2000
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96QC0
Alias de gen CAT53, FB19PP1-binding protein of 114 kDa, MHC class I region proline-rich protein CAT53, p99, Phosphatase 1 nuclear targeting subunit, phosphatase nuclear targeting subunit, PNUTSPP1R10, Protein FB19, protein phosphatase 1 regulatory subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory subunit 10, serine/threonine-protein phosphatase 1 regulatory subunit 10
Símbolos de los genes PPP1R10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide, mapping to a region region between residues 350 and 400 of human Phosphatase Nuclear Targeting Subunit (a.k.a. Protein Phosphatase 1, regulatory subunit 10) using the numbering given in TrEMBL entry Q96QC0 (GeneID 5514).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5514
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.