missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNUTS/PPP1R10 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18536020 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18536020 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18536020 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100604F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PNUTS/PPP1R10 Polyclonal antibody specifically detects PNUTS/PPP1R10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PNUTS/PPP1R10
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CAT53, FB19PP1-binding protein of 114 kDa, MHC class I region proline-rich protein CAT53, p99, Phosphatase 1 nuclear targeting subunit, phosphatase nuclear targeting subunit, PNUTSPP1R10, Protein FB19, protein phosphatase 1 regulatory subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 10, protein phosphatase 1, regulatory subunit 10, serine/threonine-protein phosphatase 1 regulatory subunit 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide, mapping to a region region between residues 350 and 400 of human Phosphatase Nuclear Targeting Subunit (a.k.a. Protein Phosphatase 1, regulatory subunit 10) using the numbering given in TrEMBL entry Q96QC0 (GeneID 5514).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5514
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.