missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNPO Antibody (OTI1H9), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18124207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18124207 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18124207

Marca: Novus Biologicals NBP273508AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PNPO Monoclonal specifically detects PNPO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PNPO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H9
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen EC 1.4.3.5, FLJ10535, PDXPO, pyridoxal 5′-phosphate synthase, pyridoxamine 5′-phosphate oxidase, Pyridoxamine-phosphate oxidase, pyridoxine 5′-phosphate oxidase, pyridoxine-5′-phosphate oxidase
Símbolos de los genes PNPO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human PNPO (NP_060599) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55163
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.