missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS2 Antibody (PMS2/8374R), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18612915 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18612915 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18612915 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320968F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMS2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PMS2/8374R
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human PMS2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.