missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS2 Antibody (PMS2/4373R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585450 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585450 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585450 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308570AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PMS2 Monoclonal antibody specifically detects PMS2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMS2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PMS2/4373R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DNA mismatch repair protein PMS2, EC 3.1, H_DJ0042M02.9, HNPCC4postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 2, mismatch repair endonuclease PMS2, PMS1 protein homolog 2, PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae), PMSL2PMS2CL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to residues within aa1-100 of human PMS2 (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P54278 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Mismatch Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.