missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMS1 Antibody (CL14436) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30296620 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30296620 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30296620

Marca: Novus Biologicals NBP326854PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PMS1 Monoclonal antibody specifically detects PMS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon CL14436
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp781M0253, FLJ98259, HNPCC3, hPMS1, human homolog of yeast mutL, mismatch repair gene PMSL1, PMS1 postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae), PMS1 protein homolog 1, PMSL1DNA mismatch repair protein PMS1, postmeiotic segregation increased (S. cerevisiae) 1, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10B, rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.10E
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54277, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Mismatch Repair, Ovarian Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.