Learn More
PMPCB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PMPCB |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16835544
|
Proteintech
16064-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16825544
|
Proteintech
16064-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PMPCB is a member of the peptidase M16 family and encodes a protein with a zinc-binding motif. This protein is located in the mitochondrial matrix and catalyzes the cleavage of the leader peptides of precursor proteins newly imported into the mitochondria, though it only functions as part of a heterodimeric complex.Especificaciones
| PMPCB | |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O75439, Q03346, Q9CXT8 | |
| 64198, 73078, 9512 | |
| PMPCB Fusion Protein Ag8937 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PMPCB |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Beta MPP, MPP11, MPPB, MPPP52, P 52, PMPCB | |
| Pmpcb | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |