Learn More
PMPCB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16825544 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16825544 150 μL 150 microlitros
16835544 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16825544
Marca: Proteintech 160641AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PMPCB is a member of the peptidase M16 family and encodes a protein with a zinc-binding motif. This protein is located in the mitochondrial matrix and catalyzes the cleavage of the leader peptides of precursor proteins newly imported into the mitochondria, though it only functions as part of a heterodimeric complex.
Especificaciones
Antígeno PMPCB
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PMPCB
N.º de referencia del gen O75439, Q03346, Q9CXT8
Alias de gen Beta MPP, MPP11, MPPB, MPPP52, P 52, PMPCB
Símbolos de los genes Pmpcb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PMPCB Fusion Protein Ag8937
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64198, 73078, 9512
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG