Learn More
Vitlab™ Probeta de PMP de perfil alto
Código de producto. 10273111
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10273111 2000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10273111
Marca: Vitlab™ 65304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disfruta de una gran estabilidad con la base hexagonal con los tacos inferiores de la probeta de medición de PMP de perfil alto Vitlab™. Tolera la tensión térmica hasta 121 °C (esterilización en autoclave), lo que no hace que se superen permanentemente los límites de tolerancia.
  • Probeta graduada
  • Clase
  • Perfil alto
  • Escala en relieve
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material PMP
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase A
Báscula Graduación en relieve y marcas anulares
Diámetro (métrico) 97 mm
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Forma Redondo
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 482 mm
Tipo Probeta graduada