Learn More
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks
Kartell™ PMMA (Plexiglas) Two-Tier Test Tube Racks feature smaller holes in the lower tier of the rack to offer stability while safely holding test tubes.
233.00€ - 252.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles |
---|---|
Color | Transparente |
Material | PMMA |
Posiciones | 12 |
Para utilizar con (aplicación) | Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12599716
|
Kartell™
0088900 |
Orificios de 12 ×28 mm |
233.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12519726
|
Kartell™
0089100 |
Orificios de 12 x 40 mm |
251.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12509726
|
Kartell™
0089000 |
Orificios de 12 ×35 mm |
252.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sturdy
- Made of glass clear PMMA (Plexiglas)
- Smaller holes in the lower tier of the rack hold the test tubes safely.
Especificaciones
Gradilla para tubos de ensayo de dos niveles | |
PMMA | |
Los orificios más pequeños del nivel inferior de la gradilla sujetan los tubos de ensayo de forma segura |
Transparente | |
12 | |
81 mm |