Learn More
PMF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PMF1 |
|---|---|
| Concentración | 0.35 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16848103
|
Proteintech
11190-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16838103
|
Proteintech
11190-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PMF1 is part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis. It may act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.Especificaciones
| PMF1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q6P1K2, Q9CPV5 | |
| 11243, 67037 | |
| PMF1 Fusion Protein Ag1672 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PMF1 |
| 0.35 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PMF 1, PMF1, polyamine modulated factor 1 | |
| Pmf1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |