missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PMF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 11190-2-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PMF1 is part of the MIS12 complex which is required for normal chromosome alignment and segregation and kinetochore formation during mitosis. It may act as a cotranscription partner of NFE2L2 involved in regulation of polyamine-induced transcription of SSAT.Especificaciones
| PMF1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PMF1 | |
| PMF 1, PMF1, polyamine modulated factor 1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11243, 67037 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.35 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6P1K2, Q9CPV5 | |
| Pmf1 | |
| PMF1 Fusion Protein Ag1672 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido