Learn More
PMF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | PMF1 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18273872
|
Novus Biologicals
NBP2-57864 |
100 μL |
624.00€ 590.10€ / 100 microlitros Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18654586
|
Novus Biologicals
NBP2-57864-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PMF1 Polyclonal specifically detects PMF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| PMF1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| 11243 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MTQQIYDKFIAQLQTSIREEISDIKEEGNLEAVLNALDKIVEEGKVRKEPAWRPSGIPEKDLHSVMAP | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PMF-1, Polyamine Modulated Factor 1 | |
| PMF1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only