Learn More
PMF1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18654586 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18654586 25 μL 25 microlitros
18273872 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18654586
Marca: Novus Biologicals NBP25786425ul
Rabbit Polyclonal Antibody
PMF1 Polyclonal specifically detects PMF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PMF1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen PMF-1, Polyamine Modulated Factor 1
Símbolos de los genes PMF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MTQQIYDKFIAQLQTSIREEISDIKEEGNLEAVLNALDKIVEEGKVRKEPAWRPSGIPEKDLHSVMAP
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11243
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only