missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMEL17/SILV Antibody (SPM286), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18702813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18702813 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18702813

Marca: Novus Biologicals NBP234755MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PMEL17/SILV Monoclonal antibody specifically detects PMEL17/SILV in Human, Equine, Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMEL17/SILV
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM286
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D12S53EP1, gp100, ME20, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Membranes from a human melanoma metastasis
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6490
Especies diana Human, Equine, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.