missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMEL17/SILV Antibody (OTI10E5), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18043836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18043836 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18043836

Marca: Novus Biologicals NBP273479F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PMEL17/SILV Monoclonal specifically detects PMEL17/SILV in Human, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMEL17/SILV
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10E5
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen D12S53EP1, gp100, ME20, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17
Símbolos de los genes PMEL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human PMEL17/SILV expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6490.0
Especies diana Human, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.