missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PMEL17/SILV Antibody (NKI-beteb), Novus Biologicals™

Código de producto. 18492122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ug
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18492122 20 ug 20 microgramos
18729193 - 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18492122 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP22940720ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PMEL17/SILV Monoclonal specifically detects PMEL17/SILV in Human, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PMEL17/SILV
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon NKI-beteb
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array, Flow (Intracellular)
N.º de referencia del gen P40967
Alias de gen D12S53EP1, gp100, ME20, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17
Símbolos de los genes PMEL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lymph node pigmented melanoma metastases extract was used as the immunogen for the gp100 NKI-beteb antibody
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 ug
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6490
Especificidad de la prueba By immunohistochemistry, it specifically recognizes a protein in melanocytes and melanomas. This monoclonal antibody reacts with junctional and blue nevus cells and variably with fetal and neonatal melanocytes. Intradermal nevi, normal adult melanocytes, and non-melanocytic cells are negative. It does not stain tumor cells of epithelial, lymphoid, glial, or mesenchymal origin. This Mab labels formalin-fixed, paraffin-embedded melanomas and other tumors showing melanocytic differentiation.
Especies diana Human, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.