Learn More
Motic™ Microscopio de la serie PM
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Monocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La serie PM incluye diferentes modelos con polarizador y analizador basculante en versión monocular, binocular y trinocular, o con placa de 1/4 λ, placa de λ completa, lente Bertrand y un sistema de enfoque coaxial.
- Objetivos acromáticos DIN EA de 4X, 10X y 40X.
- Analizador y polarizador.
- Disponible en versión básica y avanzada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de condensador | Enfocable 1,25 N.A. Condensador Abbe con diafragma iris y soporte de filtro. |
| Descripción | Ajuste de enfoque grueso y fino independiente con tope de límite superior para evitar daños en los portaobjetos y los objetivos, con ajuste de tensión de enfoque para evitar la desviación de la platina. |
| Eyepiece | Campo ancho WF10X/18 mm (uno con mira simple) |
| Estilo de cabeza | Monocular, inclinación de 45°, rotación de 360° |
| Tipo de iluminación | Halógeno con control de intensidad de 12 V/20 W |
| Potencia de aumento | 4X, 10X, 40XS |
| Modelo | PM-1805 |
| Tipos de objetivos | EA acromático, parfocal y parcéntrico |
| Tipo de producto | Microscopio petrográfico de polarización |
| Incluye | Polarizador y analizador basculante. Platina: 130 mm de diámetro, 360° giratoria en 1° con pinzas para platina. |
| Mostrar más |