missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLZF Antibody (816421) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165126 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30165126 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30165126

Marca: Novus Biologicals FAB29441JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PLZF Monoclonal antibody specifically detects PLZF in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLZF
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 816421
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PLZFzinc finger and BTB domain-containing protein 16, zinc finger and BTB domain containing 16, Zinc finger protein 145, zinc finger protein 145 (Kruppel-like, expressed in promyelocytic leukemia), Zinc finger protein PLZF, ZNF145Promyelocytic leukemia zinc finger protein
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse PLZF, Met1-Gln254, Accession # NP_001028496
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7704
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.