missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLZF Antibody (816421), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30060078 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30060078 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30060078 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB29441V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

PLZF Monoclonal antibody specifically detects PLZF in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLZF
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 816421
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PLZFzinc finger and BTB domain-containing protein 16, zinc finger and BTB domain containing 16, Zinc finger protein 145, zinc finger protein 145 (Kruppel-like, expressed in promyelocytic leukemia), Zinc finger protein PLZF, ZNF145Promyelocytic leukemia zinc finger protein
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse PLZF, Met1-Gln254, Accession # NP_001028496
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7704
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.