Learn More
PLXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno PLXDC2
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819913
Ver documentos
Proteintech
12285-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16809913
Ver documentos
Proteintech
12285-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
May play a role in tumor angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
PLXDC2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q6UX71, Q9DC11
361282, 67448, 84898
PLXDC2 Fusion Protein Ag2940
Primary
-20°C
PLXDC2
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
plexin domain containing 2, PLXDC2, TEM7R
Plxdc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography