Descripción
May play a role in tumor angiogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLXDC2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PLXDC2 |
| N.º de referencia del gen | Q6UX71, Q9DC11 |
| Alias de gen | plexin domain containing 2, PLXDC2, TEM7R |
| Símbolos de los genes | Plxdc2 |
| Mostrar más |