missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plxdc2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18533253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18533253 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18533253

Marca: Novus Biologicals NBP176858H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Plxdc2 Polyclonal antibody specifically detects Plxdc2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Plxdc2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen plexin domain containing 2,1200007L24Rik, plexin domain-containing protein 2, TEM7RFLJ14623, Tumor endothelial marker 7-related protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human Plxdc2. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of Plxdc2. Amino Acid Squence: TEEEVEVDSHAYSHRWKR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84898
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.