Learn More
PLX7904, MedChemExpress
Código de producto. p-200102172
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16487576
Marca: Medchem Express HY18997
MedChemExpress PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
PLX7904 is a potent and selective BRAF inhibitor, with IC50 of appr 5 nM against BRAFV600E in mutant RAS expressing cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PLX7904
CAS 1393465-84-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H22F2N6O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo PB04
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (58.53 mM)
SMILES O=S(NC1=CC=C(F)C(C(C2=CNC3=NC=C(C4=CN=C(C5CC5)N=C4)C=C32)=O)=C1F)(N(CC)C)=O
Peso molecular (g/mol) 512.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.53
Porcentaje de pureza 98.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.