missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLVAP Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18198811 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18198811 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18198811 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP219868

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLVAP Polyclonal specifically detects PLVAP in Human, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLVAP
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen Q9BX97
Alias de gen FELSfenestrated-endothelial linked structure protein; PV-1 protein, Fenestrated endothelial-linked structure protein, gp68, plasmalemma vesicle associated protein, PV1Plasmalemma vesicle protein 1, PV-1plasmalemma vesicle-associated protein
Símbolos de los genes PLVAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PLVAP. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 51 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83483
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.