Descripción
Urea
- Proporciona la máxima resolución y los resultados más limpios para IEF realizada en condiciones de desnaturalización
- La urea solubiliza y despliega la mayoría de las proteínas a su conformación completamente aleatoria, con todos los grupos ionizables expuestos a la solución
- 8M urea incluida en la solución de muestra 2-D
Disolvente de baja toxicidad y seguro para el medio ambiente
- Se utiliza para unir covalentemente geles de poliacrilamida a una superficie de vidrio
- Se acopla firmemente al vidrio durante los procedimientos de tinción y secado
Urea:
- Peso molecular: 60,06
- Estado físico: Sólido
- Color: Blanco
- Paquete de 500 g
- Peso molecular: 129,06
- Estado físico: Líquido
- Color: Incolora
- Paquete de 500 ml
- Peso molecular: 248,4
- Estado físico: Líquido
- Color: Pálido
- Paquete de 25 ml
IEF, PAGE y secuenciación
Certifications
Apto para DIGE
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | >132 °C |
| CAS | 2530-85-0 |
| Color | Blanco |
| Formulario | Sólido |
| Para utilizar con (aplicación) | IEF, PAGE y secuenciación |
| Temperatura de fusión | 132 °C |
| Peso molecular | 60,06 |
| Cantidad | 500 g |
| Requisitos de almacenamiento | Secar a 5 - 30 ᵒC |
| Tipo de producto | Urea |