Learn More
Memmert™ Extensiones de tubo de conexión directa para hornos
Código de producto. 15165586 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Conducto de aire de escape
Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15165586 Conducto de aire de escape cada uno
15125543 Modelos U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 1060 cada uno
2 options
Código de producto. 15165586
Marca: Memmert™ B29719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas extensiones de tubos con estufas Memmert. Las extensiones de tubos de conexión directa para estufas Memmert™ se han diseñado para los conductos del aire de escape y para las conexiones mediante manguera si es necesario.
  • Extensión de tubo «plug-in» (diám. externo 60,3 mm, interior de 57 mm)
  • Angular
  • Sólo modelos U, I, S
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conducto de aire de escape
Tipo Extensión de tubo de conexión directa
Diámetro (imperial) 2,2 (interior) pulg., 2,4 (exterior) pulg.
Diámetro (métrico) 57 mm (interior), 60,3 mm (exterior)