Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para UN160plus, recto
Código de producto. 17569895 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17569895 de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17569895
Marca: Memmert™ UN160plusB29719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufa UN160plus
Tipo Extensión de tubo de conexión directa
Diámetro (métrico) de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm