Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para UF1060plus, recto
Código de producto. 17568835 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
17568835 de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm cada uno
1 options
Product Code. 17568835
Brand: Memmert™ UF1060plusB29718
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Specifications
Para utilizar con (equipo) Estufa UF1060plus
Tipo Extensión de tubo de conexión directa
Diámetro (métrico) de D.E. 60,3 mm de diámetro interior 57 mm