Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF260, recto
Código de producto. 17578165 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Esterilizador SF260
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17578165 Esterilizador SF260 cada uno
1 options
Código de producto. 17578165
Marca: Memmert™ SF260B29719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60,3 mm
Para utilizar con (equipo) Esterilizador SF260