Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF160plus, recto
Código de producto. 17538145 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Esterilizador SF160plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17538145
Marca: Memmert™ SF160plusB29719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extensión de tubo de conexión diseñada para conductos de aire de escape y conexión por manguera si es necesario.
  • Accesorio
  • Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
  • Recto
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60,3 mm
Para utilizar con (equipo) Esterilizador SF160plus