Learn More
Memmert™ Extensión de tubo de conexión para SF110plus, recto
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Esterilizador SF110plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio
- Extensión del tubo de conexión (diámetro exterior 60,3 mm, interior 57 mm)
- Recto
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 60,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador SF110plus |