missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLSCR3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200103201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30229686 20 μL 20 microlitros
30229869 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30229686 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP33323220ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

PLSCR3 Monoclonal antibody specifically detects PLSCR3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLSCR3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 3, phospholipid scramblase 3, PL scramblase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLSCR3 (Q9NRY6).,, Sequence:, MAGYLPPKGYAPSPPPPYPVTPGYPEPALHPGPGQAPVPAQVPAPAPGFALFPSPGPVALGSAAPFLPLPGVPSGLEFLVQIDQILIHQKAERVETFLGW
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57048
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.