Learn More
Eurofins DiscoverX PLK3 Protein, Active
Código de producto. 17360364
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
17360364 10 μg 10 microgramos
17370364 250 μg 250 microgramos
2 options
Código de producto. 17360364
Marca: Eurofins DiscoverX 14572
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Plk3, residues 19-301, for use in Kinase Assays.
Cytokine-inducible kinase is a putative serine/threonine kinase. CNK contains both a catalytic domain and a putative regulatory domain. It may play a role in regulation of cell cycle progression and tumorigenesis.
GenBank NM_004073
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 20 mM β-glycerophosphate, 0.25 mM sodium orthovanadate, 10 mM NaF, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 36 kDa
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal 6His
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Truncated
Grado de pureza o calidad ≥65%
Expresión Plk3, active