missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PLK1 Monoclonal antibody specifically detects PLK1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLK1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL8360 |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P53350, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?