missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLK1 Antibody (AZ24), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18618119 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18618119 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002792DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PLK1 Monoclonal antibody specifically detects PLK1 in Human, Mouse, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLK1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon AZ24
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Baculo-expressed PLK1 from Xenopus laevis
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5347
Especies diana Human, Mouse, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.