Descripción
PLK1 Monoclonal antibody specifically detects PLK1 in Human, Mouse, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PLK1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AZ24 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | cell cycle regulated protein kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.21, PLK, PLK-1, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase 1polo-like kinase (Drosophila), Serine/threonine-protein kinase 13, serine/threonine-protein kinase PLK1, STPK13 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |