missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plexin D1 Antibody (752815), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18518459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18518459 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18518459

Marca: Novus Biologicals FAB41601M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Plexin D1 Monoclonal antibody specifically detects Plexin D1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Plexin D1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 752815
Conjugado DyLight 594
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0620MGC75353, PLEXD1, plexin D1, plexin-D1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Plexin D1, Leu47-Ala1271, Accession # Q9Y4D7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.