missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plexin A1 Antibody (8A10A6) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200080660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18237364 0.1 mL 0.10 ml
18614737 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18237364

Marca: Novus Biologicals NBP261791

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Plexin A1 Monoclonal specifically detects Plexin A1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Plexin A1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8A10A6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen NOV, NOVP, plexin A1, PLEXIN-A1
Símbolos de los genes PLXNA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human PLXNA1 (AA: 1100-1200) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 211 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.