Descripción
Pleiotrophin/PTN Monoclonal antibody specifically detects Pleiotrophin/PTN in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Pleiotrophin/PTN |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL15628 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | HARP, HBBM, HB-GAM, HBGF8, HBNF, HBNF1, HBNF-1, Heparin-binding brain mitogen, NEGF1HBGF-8, neurite growth-promoting factor 1, neurite growth-promoting factor1), OSF-1, Osteoblast-specific factor 1, pleiotrophin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |