Learn More
Plectin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230016 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230016 100 μL 100 microlitros
30229858 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30230016
Marca: Novus Biologicals NBP333427100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Plectin Monoclonal antibody specifically detects Plectin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Plectin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen EBS1, HD1, Hemidesmosomal protein 1, LGMD2Q, PCNplectin 1, intermediate filament binding protein, 500kD, PLEC1b, PLEC1EBSO, plectin, plectin 1, intermediate filament binding protein 500kDa, plectin-1, PLTNepidermolysis bullosa simplex 1 (Ogna)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 4401-4609 of human Plectin (NP_958782.1).,, Sequence:, RTQLASWSDPTEETGPVAGILDTETLEKVSITEAMHRNLVDNITGQRLLEAQACTGGIIDPSTGERFPVTDAVNKGLVDKIMVDRINLAQKAFCGFEDPRTKTKMSAAQALKKGWLYYEAGQRFLEVQYLTGGLIEPDTPGRVPLDEALQRGTVDARTAQKLRDVGAYSKYLTCPKTKLKISYKDALDRSMVEEGTGLRLLEAAAQSTK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5339
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG