missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PLCD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PLCD3 |
|---|---|
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16876534
|
Proteintech
16792-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16866534
|
Proteintech
16792-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the phospholipase C family, which catalyze the hydrolysis of phosphatidylinositol 4, 5-bisphosphate to generate the second messengers diacylglycerol and inositol 1, 4, 5-trisphosphate (IP3). Diacylglycerol and IP3 mediate a variety of cellular responses to extracellular stimuli by inducing protein kinase C and increasing cytosolic Ca(2+) concentrations. This enzyme localizes to the plasma membrane and requires calcium for activation. Its activity is inhibited by spermine, sphingosine, and several phospholipids.Spezifikation
| PLCD3 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q8K2J0, Q8N3E9 | |
| 113026, 287745, 72469 | |
| PLCD3 Fusion Protein Ag10249 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PLCD3 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1964, Phospholipase C delta 3, phospholipase C, delta 3, PLC delta 3, PLCD3 | |
| Plcd3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts