missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLC-gamma 1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18167447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18167447 0.1 mL 0.10 ml
18664765 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18167447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP238316

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PLC-gamma 1 Polyclonal specifically detects PLC-gamma 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PLC-gamma 1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P19174
Alias de gen EC 3.1.4.11, gamma 1 (formerly subtype 148), monophosphatidylinositol phosphodiesterase, NCKAP3,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-1, phosphatidylinositol phospholipase C, phosphoinositidase C, phosphoinositide phospholipase C, Phosphoinositide phospholipase C-gamma-1, phospholipase C, gamma 1, phospholipase C-148, Phospholipase C-gamma-1, Phospholipase C-II, PLC11-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma 1, PLC148, PLC-148, PLC-gamma-1, PLC-II1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, triphosphoinositide phosphodiesterase
Símbolos de los genes PLCG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SAYEEVPTSMMYSENDISNSIKNGILYLEDPVNHEWYPHYFVLTSSKIYYSEETSSDQGNEDEEEPKEVSSSTELHSNEKWFHGKLGAG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5335
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.